Learn More
Macherey-Nagel™ Buffer de enlace BB
Descripción
Para la purificación rápida de ADN circulante a partir de plasma y suero
- Alta recuperación incluso de ADN fragmentado > 50 bp
- Elución en hasta tan solo 5 μl.
- ADN concentrado incluso a partir de muestras diluidas
- ADN listo para su uso para PCR en tiempo real
- Ideal para el análisis de ADN fetal a partir de plasma materno
- Ideal para la detección de marcadores tumorales en plasma
- Utiliza minicolumnas de centrifugación con tecnología de membrana de sílice
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Buffer BB |
| CAS | 593-84-0 |
| Color | Incolora |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de ADN circulante de plasma o suero |
| Para utilizar con (equipo) | NucleoSpin™ Plasma XS Kit |
| pH | 5.0 to 7.0 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 110 mL |
| Formulación | Guanidinium thiocyanate, Ethanol |
| Olor | Inodoro |