Learn More
Bindarit, MedChemExpress
Descripción
Bindarit (AF2838) is a selective inhibitor of the monocyte chemotactic proteins MCP-1/CCL2, MCP-3/CCL7, and MCP-2/CCL8, and no effect on other CC and CXC chemokines such as MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3/CCL23. Bindarit also has anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bindarit |
| Forma física | Solid |
| CAS | 130641-38-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H20N2O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | AF2838 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 46 mg/mL (141.81 mM) |
| Mostrar más |