Learn More
Tocris Bioscience™ BINA
Descripción
Selective positive allosteric modulator of mGlu2 (EC50 = 33.2 nM in CHO cells expressing human mGlu2). Displays no effect on glutamate-induced activation of other mGlu receptor subtypes. Exhibits antipsychotic and anxiolytic properties in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BINA |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 454.56 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 454.566 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?