Learn More
Tocris Bioscience™ BINA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18015122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18015122 10 mg 10 miligramos
18076052 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18015122 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4048/10
Selective positive allosteric modulator of mGlu2
Selective positive allosteric modulator of mGlu2 (EC50 = 33.2 nM in CHO cells expressing human mGlu2). Displays no effect on glutamate-induced activation of other mGlu receptor subtypes. Exhibits antipsychotic and anxiolytic properties in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866823-73-6
Fórmula molecular C30H30O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BINA
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.56
Pureza >98%
Peso molecular 454.566
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.