Learn More
Labconco Bin, 4 in. Deep with Dividers for Flexi-Bin Cart
Código de producto. 17834671 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Polyethylene
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17834671 Polyethylene cada uno
1 options
Código de producto. 17834671 Proveedor Labconco N.º de proveedor 8068000
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Removable 4 in. deep bin for Flexi-Bin Cart
  • 4 in. deep corrosion-resistant polyurethane bin for use with the Flexi-Bin Cart
    • Exterior dimensions: 22.25 x 17 x 4 in.
    • Interior dimensions: 20.25 x 15.25 x 3.8 in.
  • Includes three long (20.25 in.) and four short (15.25 in.) polyurethane dividers for partitioning the bin to securely hold items in upright positions
  • 10 in. deep bin is also available
Especificaciones
Tipo de producto Replacement Bin
Material Polyethylene