Learn More
Bimoclomol, MedChemExpress
Código de producto. 16462608
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16462608 5 mg 5 miligramos
16450409 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462608 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00398
MedChemExpress Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Bimoclomol is a heat shock protein (HSP) coinducer, used for treatment of cardiovascular diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimoclomol
CAS 130493-03-7
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H20ClN3O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (335.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES Cl/C(C1=CC=CN=C1)=N\OCC(O)CN2CCCCC2
Peso molecular (g/mol) 297.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.78
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation