Learn More
Bimiralisib, MedChemExpress
Código de producto. 16490176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490176 2 mg 2 miligramos
16488127 5 mg 5 miligramos
16456016 100 mg 100 miligramos
16445418 10 mg 10 miligramos
15753318 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12868
MedChemExpress Bimiralisib (PQR309) is a potent, brain-penetrant, orally bioavailable, pan-class I PI3K/mTOR inhibitor with IC50s of 33 nM, 451 nM, 661 nM, 708 nM and 89 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ, PI3Kγ and mTOR, respectively. Bimiralisib is an mTORC1 and mTORC2 inhibitor.
Bimiralisib (PQR309) is a potent, brain-penetrant, orally bioavailable, pan-class I PI3K/mTOR inhibitor with IC50s of 33 nM, 451 nM, 661 nM, 708 nM and 89 nM for PI3Kα, PI3Kδ, PI3Kβ, PI3Kγ and mTOR, respectively. Bimiralisib is an mTORC1 and mTORC2 inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimiralisib
CAS 1225037-39-7
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20F3N7O2
Cantidad 2 mg
Sinónimo PQR309
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (121.54 mM)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C(C(F)(F)F)=C1
Peso molecular (g/mol) 411.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.38
Porcentaje de pureza 98.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease