Learn More
Bimatoprost, Thermo Scientific™
Código de producto. 17382501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17382501 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17382501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468881000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimatoprost
Envase Frasco de vidrio
CAS 155206-00-1
Certificado de análisis Available
Forma física Polvo
Fórmula molecular C25H37NO4
Número MDL MFCD03411999
Color Blanco
Clave InChI AQOKCDNYWBIDND-FTOWTWDKSA-N
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(1E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-en-1-il]ciclopentil]-N-etilhept-5-enamida
Peso molecular (g/mol) 415.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.57
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Bimatoprost
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bimatoprost