Learn More
bimatoprost, Mikromol™
Código de producto. 17904466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904466 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17904466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3603.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bimatoprost
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimatoprost
CAS 155206-00-1
Nombres de analitos o componentes Bimatoprost
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C25 H37 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-N-ethyl-5-heptenamide, 5-Heptenamide, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-N-ethyl-, (5Z)- (9CI), AGN 192024, Bimatoprost, Latisse, Lumigan, Prostamide, 5-Heptenamide, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-N-ethyl-, [1R-[1alpha(Z),2beta(1E,3S*),3alpha,5alpha]]-, 17-Phenyltrinor-PGF2alpha ethylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C25H37NO4/c1-2-26-25(30)13-9-4-3-8-12-21-22(24(29)18-23(21)28)17-16-20(27)15-14-19-10-6-5-7-11-19/h3,5-8,10-11,16-17,20-24,27-29H,2,4,9,12-15,18H2,1H3,(H,26,30)/b8-3-,17-16+/t20-,21+,22+,23-,24+/m0/s1
SMILES CCNC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)CCc2ccccc2
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]ciclopentil]-N-etilhept-5-enamida
Peso molecular (g/mol) 415.57
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 415,2723 g/mol