Learn More
Bimatoprost, MedChemExpress
Código de producto. 16478398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478398 10 mg 10 miligramos
16470808 5 mg 5 miligramos
16464287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16478398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.
Bimatoprost is a prostaglandin analog used topically (as eye drops) to control the progression of glaucoma and in the management of ocular hypertension.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimatoprost
Forma física Powder
CAS 155206-00-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H37NO4
Sinónimo AGN 192024
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.63 mM)
SMILES O=C(NCC)CCC/C=C\C[C@@H]1[C@@H](/C=C/[C@@H](O)CCC2=CC=CC=C2)[C@H](O)C[C@@H]1O
Peso molecular (g/mol) 415.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.57
Porcentaje de pureza 98.18%