Learn More
Ácido Bimatoprost, TRC
Código de producto. 17982965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17982965 5 mg 5 miligramos
17934645 25 mg 25 miligramos
17973065 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3868205MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38344-08-0
Fórmula molecular C23 H32 O5
Peso molecular (g/mol) 388.5
Sinónimo 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 17-Phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, 17-Phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2α, Bimatoprost acid, PhXA 70, U 35687
Nombre IUPAC (Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihidroxi-2-[(E,3S)-3-hidroxi-5-fenilpent-1-enil]ciclopentilo]hept-5-ácido enoico
SMILES O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bimatoprost acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.225
Porcentaje de pureza >95%