Learn More
Ácido bimatoprost, Mikromol
Descripción
Ácido bimatoprost, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bimatoprost acid |
| CAS | 38344-08-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Bimatoprost acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C23 H32 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-, (5Z)-, 5-Heptenoic acid, 7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl]cyclopentyl]-, (5Z)- (9CI), 5-Heptenoic acid, 7-[3,5-dihydroxy-2-(3-hydroxy-5-phenyl-1-pentenyl)cyclopentyl]-, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3α,5α]]-, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(1E,3S)-3-hydroxy-5-phenyl-1-penten-1-yl]cyclopentyl]-5-heptenoic acid, (5Z)-7-[(1R,2R,3R,5S)-3,5-Dihydroxy-2-[(S,E)-3-hydroxy-5-phenylpent-1-enyl]cyclopentyl]hept-5-enoic acid, 17-Phenyl-18,19,20-trinor-PGF2α, 17-Phenyl-18,19,20-trinorprostaglandin F2α, Bimatoprost acid, PhXA 70, U 35687 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c24-18(13-12-17-8-4-3-5-9-17)14-15-20-19(21(25)16-22(20)26)10-6-1-2-7-11-23(27)28/h1,3-6,8-9,14-15,18-22,24-26H,2,7,10-13,16H2,(H,27,28)/b6-1-,15-14+/t18-,19+,20+,21-,22+/m0/s1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | O[C@@H](CCc1ccccc1)\C=C\[C@H]2[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]2C\C=C/CCCC(=O)O |
| Mostrar más |