Learn More
Bilobalide, MedChemExpress
Código de producto. 16418976
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418976 100 mg 100 miligramos
16404747 50 mg 50 miligramos
16408858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16418976 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0076
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilobalide
CAS 33570-04-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo (-)-Bilobalide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.47 mM)
SMILES O=C(O1)C[C@@]2([C@]1([H])C[C@]3(C(C)(C)C)O)[C@@]34[C@](OC([C@@H]4O)=O)([H])OC2=O
Peso molecular (g/mol) 326.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.3
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration