Learn More
Bilobalide, MedChemExpress
Descripción
Bilobalide, a sesquiterpene trilactone constituent of Ginkgo biloba, inhibits the NMDA-induced efflux of choline with an IC50 value of 2.3 μM. Bilobalide prevents apoptosis through activation of the PI3K/Akt pathway in SH-SY5Y cells. Exerts protective and trophic effects on neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bilobalide |
| CAS | 33570-04-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H18O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (-)-Bilobalide |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (306.47 mM) |
| SMILES | O=C(O1)C[C@@]2([C@]1([H])C[C@]3(C(C)(C)C)O)[C@@]34[C@](OC([C@@H]4O)=O)([H])OC2=O |
| Peso molecular (g/mol) | 326.3 |
| Mostrar más |