Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Billy XD
Código de producto. 15908971
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15908971 37 1 par
15918971 38 1 par
15928971 39 1 par
15938971 40 1 par
15948971 41 1 par
15958971 42 1 par
15968971 43 1 par
15978971 44 1 par
15988971 45 1 par
15998971 46 1 par
15908981 47 1 par
15918981 48 1 par
15928981 49 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15908971 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM73186837
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.80€
    92.30€ / 1 pares
    Ahorro 71.50€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La bota de seguridad multiuso repele los ácidos y aceites como un paraguas repele el agua. La resistente caña del tobillo se ajusta al pie de forma cómoda y confortable.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Suela GripForce™ Duo resistente al calor
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver para unos pies más secos y fresco
Especificaciones
Diseñar Billy XD
Material Cuero
Tamaño 37