Learn More
Biliverdina, TRC
Código de producto. 17918614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918614 50 mg 50 miligramos
17988144 10 mg 10 miligramos
17939664 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17918614 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38640050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-25-0
Fórmula molecular C33 H34 N4 O6
Peso molecular (g/mol) 582.65
Sinónimo 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 3,18-diethenyl-1,19,22,24-tetrahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,19,22,24-tetrahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Pyrrole-3-propionic acid, 2-[[3-(2-carboxyethyl)-4-methyl-5-[(3-methyl-5-oxo-4-vinyl-3-pyrrolin-2-ylidene)methyl]-2H-pyrrol-2-ylidene]methyl]-4-methyl-5-[(4-methyl-5-oxo-3-vinyl-3-pyrrolin-2-ylidene)methyl]- (7CI), 3,18-Diethenyl-1,19,22,24-tetrahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, Biliverdin, Biliverdin IXα, Biliverdine, Dehydrobilirubin, NSC 62793, Oocyan, Protobiliverdin IXα, Uteroverdine, α-Biliverdin
Nombre IUPAC 3-[2-[(Z)-[3-(2-carboxietil)-5-[(Z)-(4-etetil-3-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metilpirol-2-ilideno]-5-[(Z)-(3-etetil-4-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrrol-3-il]ácido propanoico
SMILES CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(\C=C\3/N=C(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)C(=C3CCC(=O)O)C)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biliverdine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H34N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-15,35H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-,28-15-
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.2478