Learn More
Bilirrubina, Affymetrix/USB™
Código de producto. 15805098 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15805098 1 g Frasco de plástico 1 g
1 options
Código de producto. 15805098 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J12110.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilirubin
CAS 635-65-4
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C33H36N4O6
Número MDL MFCD00005499
Cantidad 1 g
Beilstein 74376
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
Clave InChI BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Nombre IUPAC ácido 3-[2-[[3-(2-carboxietil)-5-[(Z)-(3-etenil-4-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-2-il]metil]-5-[(Z)-(4-etenil-3-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-3-il]propanoico
Peso molecular (g/mol) 584.67
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.66
Forma física Polvo fino