Learn More
Bilirubin, MedChemExpress
Código de producto. 16434817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434817 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16434817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0323
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Bilirubin is a yellow breakdown product of heme catabolism. Bilirubin exhibits antioxidant and antimutagenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilirubin
CAS 635-65-4
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H36N4O6
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad 0.1 M NaOH : 8.33 mg/mL (14.25 mM; ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH) ∣DMSO : 6 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.71 mM; ultrasonic and adjust pH to 11 with NaOH) ∣0.1 M HCL : < 1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(C(N/1)=O)=C(C=C)C1=C\C2=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC3=C(CCC(O)=O)C(C)=C(/C=C4NC(C(C=C)=C\4C)=O)N3)N2
Peso molecular (g/mol) 584.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.66
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation