Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilirrubina, 98+ %
Código de producto. 10513781 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513781 1 g Frasco de vidrio 1 g
10237000 500 mg Frasco de vidrio 500 MG
10559823 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513781 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 230220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    161.65€ / 1 g
    Ahorro 36.35€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La bilirrubina, 97 %, n.° de CAS 635-65-4, es un compuesto tetrapirrólico que se encuentra en la bilis y es un producto del catabolismo de la molécula hemo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La bilirrubina es un producto de degradación de la molécula hemo tras la actividad de la hemo oxidasa.La bilirrubina se produce en el sistema reticuloendotelial y se conjuga en el hígado.Aparece como un pigmento naranja-amarillo que se secreta en la bilis
  • Los altos niveles de bilirrubina no conjugada pueden derivar en ictericia, una coloración amarillenta de la piel y los ojos.Esto puede resultar tóxico y ser un signo de enfermedad hepática grave
  • Se ha observado que la bilirrubina tiene funciones como señalización celular, modulación del metabolismo y regulación inmunitaria
  • Tiene actividad antioxidante protectora a niveles moderados
Aplicación
  • La bilirrubina se utiliza ampliamente en estudios de la función y enfermedad hepática, como la hepatitis o la cirrosis
  • Como antioxidante, se ha estudiado la función protectora de la bilirrubina contra la muerte celular mediada por H2O2
  • Se puede utilizar como un recolector de especies reactivas de oxígeno (ROS) o como un inhibidor de la NADPH oxidasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-65-4
Fórmula molecular C33H36N4O6
Peso molecular (g/mol) 584.67
Número MDL MFCD00005499
Clave InChI BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
Sinónimo bilirubin, hematoidin, hemetoidin, bilirubin ix-alpha, principal bile pigment, unii-rfm9x3lj49, bilirubin ixalpha, 21h-biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo, rfm9x3lj49, biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl
PubChem CID 5280352
ChEBI CHEBI:16990
Nombre IUPAC ácido 3-[2-[[3-(2-carboxietil)-5-[(Z)-(3-etenil-4-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-2-il]metil]-5-[(Z)-(4-etenil-3-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-3-il]propanoico
SMILES CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\C1=C(C)C(CCC(O)=O)=C(CC2=C(CCC(O)=O)C(C)=C(N2)\C=C2/NC(=O)C(C=C)=C2C)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilirubin
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón rojizo a naranja
Pérdida por secado 1.8% max. (60°C, 2 hrs) (vacuum)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1222
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.67
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino