Learn More
Bilirrubina (> 90%), CTR
Código de producto. 30338251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338251 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30338251 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38530025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilirubin
CAS 635-65-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C33 H36 N4 O6
Cantidad 25 g
Sinónimo 21H-Biline-8,12-dipropanoic acid, 2,17-diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-, Biline-8,12-dipropionic acid, 1,10,19,22,23,24-hexahydro-2,7,13,17-tetramethyl-1,19-dioxo-3,18-divinyl- (8CI), Hematoidin (6CI), 2,17-Diethenyl-1,10,19,22,23,24-hexahydro-3,7,13,18-tetramethyl-1,19-dioxo-21H-biline-8,12-dipropanoic acid, (4Z,15Z)-Bilirubin IXα, (Z,Z)-Bilirubin, (Z,Z)-Bilirubin IXα, Bilirubin, Bilirubin IXα, Cholerythrin, NSC 26685
Fórmula InChI InChI=1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
SMILES CC1=C(C=C)\C(=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C\4/NC(=O)C(=C4C)C=C)c(C)c3CCC(=O)O)c(CCC(=O)O)c2C)\NC1=O
Nombre IUPAC ácido 3-[2-[[3-(2-carboxietil)-5-[(Z)-(3-etenil-4-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-2-il]metil]-5-[(Z)-(4-etenil-3-metil-5-oxopirrol-2-ilideno)metil]-4-metil-1H-pirrol-3-il]propanoico
Peso molecular (g/mol) 584.662
Formula Weight (peso de la fórmula) 584.263
Porcentaje de pureza >95