Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bilis bovina, polvo
Código de producto. 15507529 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15507529 25 g 25 g
15517529 100 g 100 g
15527529 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15507529 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 460330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8008-63-7 | C24H40O5 | 408.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8008-63-7
Fórmula molecular C24H40O5
Peso molecular (g/mol) 408.58
Clave InChI BHQCQFFYRZLCQQ-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC ácido 4-{4,7,11-trihidroxi-9a,11a-dimetil-hexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-1-il}pentanoico
SMILES CC(CCC(O)=O)C1CCC2C3C(O)CC4CC(O)CCC4(C)C3CC(O)C12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bile bovine
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.