Learn More
N-óxido de bilastina, TRC
Código de producto. 30335685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30335685 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30335685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3850055MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilastine N-Oxide
CAS 2069238-47-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C28H37N3O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo 1-(4-(2-Carboxypropan-2-yl)phenethyl)-4-(1-(2-ethoxyethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)piperidine 1-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C28H37N3O4/c1-4-35-20-16-30-25-8-6-5-7-24(25)29-26(30)22-14-18-31(34,19-15-22)17-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33)
SMILES CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CC[N+]([O-])(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[4-[1-(2-etoxietil)benzimidazol-2-il]-1-oxidopiperidin-1-io-1-il]etil]fenil]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 479.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.2784
Porcentaje de pureza >95