Learn More
Bilastina, Mikromol™
Código de producto. 17967984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17967984 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17967984 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3614.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bilastina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilastine
CAS 202189-78-4
Nombres de analitos o componentes Bilastine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H37 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic acid, Bilastine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H37N3O3/c1-4-34-20-19-31-25-8-6-5-7-24(25)29-26(31)22-14-17-30(18-15-22)16-13-21-9-11-23(12-10-21)28(2,3)27(32)33/h5-12,22H,4,13-20H2,1-3H3,(H,32,33)
SMILES CCOCCn1c(nc2ccccc12)C3CCN(CCc4ccc(cc4)C(C)(C)C(=O)O)CC3
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[2-[4-[1-(2-etoxietil)benzimidazol-2-il]piperidin-1-il]etil]fenil]-2-metilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 463.61
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2835 g/mol