Learn More
Bilastine, MedChemExpress
Código de producto. 16496466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496466 100 mg 100 miligramos
16416078 10 mg 10 miligramos
16402217 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14447
MedChemExpress Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Bilastine is a selective histamine H1 receptor antagonist used for treatment of allergic rhinoconjunctivitis and urticaria.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilastine
CAS 202189-78-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H37N3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.57 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC(C)(C1=CC=C(CCN2CCC(C3=NC4=CC=CC=C4N3CCOCC)CC2)C=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 463.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.61
Porcentaje de pureza 99.32%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation