Learn More
Bilastina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bilastine-d6 |
| CAS | 1215358-58-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C28H31D6N3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-[2-[4-[1-(2-Ethoxyethyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1-piperidinyl]ethyl]-α,α-(dimethyl-d6)benzeneacetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H37N3O3/c1-4-34-19-18-31-25-11-6-5-10-24(25)29-26(31)22-13-16-30(17-14-22)15-12-21-8-7-9-23(20-21)28(2,3)27(32)33/h5-11,20,22H,4,12-19H2,1-3H3,(H,32,33)/i2D3,3D3 |
| SMILES | CCOCCN1C(C2CCN(CCC3=CC=C(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C(O)=O)C=C3)CC2)=NC4=CC=CC=C41 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2-[3-[2-[4-[1-(2-etoxietil)benzimidazol-2-il]piperidin-1-il]etil]fenil]-2-(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 469.65 |
| Mostrar más |