Learn More
Bilanafos sódico 100 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319495 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319495 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10587200WA100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bilanafos sodium
CAS 71048-99-2
Nombres de analitos o componentes Bilanafos sodium
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H21 N3 O6 P . Na
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bilanafos sodium, L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, sodium salt (1:1), L-Alanine, (2S)-2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butanoyl-L-alanyl-, monosodium salt (9CI), L-Alanine, γ-(hydroxymethylphosphinyl)-L-α-aminobutyryl-L-alanyl-, monosodium salt, Bialaphos sodium salt, Bilanafos sodium salt, Herbi-Ace, Herbie, MW 801, SF 1293
Fórmula InChI InChI=1S/C11H22N3O6P.Na/c1-6(9(15)14-7(2)11(17)18)13-10(16)8(12)4-5-21(3,19)20;/h6-8H,4-5,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7-,8-;/m0./s1
SMILES [Na+].C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCP(=O)(C)O)C(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-amino-4-[hidroxi(metil)fosforil]butanoil]amino]propanoil]amino]propanoato
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 345.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1066 g/mol