Learn More
Bikinin, MedChemExpress
Código de producto. 16485906
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16485906 100 mg 100 miligramos
16471447 50 mg 50 miligramos
16455238 10 mg 10 miligramos
16447957 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16485906
Marca: Medchem Express HY12524
MedChemExpress Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Bikinin is a non-steroidal, ATP-competitive inhibitor of plant GSK-3/Shaggy-like kinases and activates BR (brassinosteroids) signaling.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bikinin
CAS 188011-69-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9BrN2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Abrasin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (153.80 mM)
SMILES O=C(O)CCC(NC1=NC=C(Br)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 273.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.08
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid