Learn More
Tocris Bioscience™ BIIE 0246 hydrochloride
Descripción
BIIE 0246 hydrochloride is a potent, selective and competitive nonpeptide antagonist for the neuropeptide Y Y2 receptor (IC50 = 15 nM). Displays > 650-fold selectivity for NPY Y2 over Y1, Y4 and Y5 receptors. Active in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1 S)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[2-(3,5-dioxo-1,2-diphenyl-1,2,4-triazolidin-4-yl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-1-[2-[4-(6,11-dihydro-6-oxo-5 H-dibenz[b,e]azepin-11-yl)-1-piperazinyl]-2-oxoethyl]-cyclopentaneacetamide hydrochloride |
| CAS | 2624332-04-1 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | NPY Receptor Antagonists |
| Fórmula molecular | C49H57N11O6.HCl |
| Pureza | 0.98 |