Learn More
BIIB021, MedChemExpress
Código de producto. 16474786
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474786 100 mg 100 miligramos
16496447 5 mg 5 miligramos
16490097 50 mg 50 miligramos
16433718 10 mg 10 miligramos
16420956 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16474786 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10212
MedChemExpress BIIB021 (CNF2024) is an orally active, fully synthetic inhibitor of HSP90 with a Ki and an EC50 of 1.7 nM and 38 nM, respectively.
BIIB021 (CNF2024) is an orally active, fully synthetic inhibitor of HSP90 with a Ki and an EC50 of 1.7 nM and 38 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BIIB021
CAS 848695-25-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H15ClN6O
Cantidad 100 mg
Sinónimo CNF2024
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (141.17 mM)
SMILES ClC1=C2C(N(C=N2)CC3=C(C(OC)=C(C=N3)C)C)=NC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 318.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.76
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death