Learn More
Cloruro de Biguaniro, TRC
Código de producto. 30240826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30240826 5 g 5 g
30240727 1 g 1 g
30240610 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB0165565G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4761-93-7
Fórmula molecular C2H7N5 . HCl
Peso molecular (g/mol) 137.57
Sinónimo Diguanide Hydrochloride, Imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, Guanylguanidine Hydrochloride, Isobiguanide Hydrochloride, (Aminoiminomethyl)-guanidine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 1-(diaminometilideno)guanidina; Cloruro
SMILES Cl.NC(=NC(=N)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biguanide Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H7N5.ClH/c3-1(4)7-2(5)6;/h(H7,3,4,5,6,7);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0468