Learn More
Tocris Bioscience™ BigLEN (mouse)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18709268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18709268 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18709268 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6304/1
GPR171 agonist
BigLEN (mouse) is a GPR171 agonist. ProSAAS-derived neuropeptide. Regulates food intake in mice. Inhibits the release of glutamate onto parvocellular neurons of the paraventricular nucleus in a process dependent upon activation of postsynaptic G proteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 501036-69-7
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Peso molecular 1756.03