Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Accesorios para clasificadores de células espectrales
Código de producto. 31941693
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de chip, 10X
Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL
Adaptador de tubo de salida, 15 mL
Adaptador de tubo de salida, 5 mL
Adaptador de tubo de salida, 50 mL
Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D
Filtro de paso de banda, 525/35
Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm
Kit de filtro óptico de cromosomas
Lleno Decon Kit NADCC
Punta de boquilla, 100 μm
Punta de boquilla, 70 μm
Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave
Tapón limpiador esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31941693 Kit de filtro óptico de cromosomas cada uno
18094110 Tapón limpiador esterilizable en autoclave cada uno
18014110 Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave cada uno
17932051 Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm cada uno
18895490 Filtro de paso de banda, 525/35 -
18054110 Adaptador de chip, 10X cada uno
17414963 Punta de boquilla, 70 μm cada uno
17424963 Punta de boquilla, 100 μm cada uno
18064050 Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL cada uno
18074110 Adaptador de tubo de salida, 5 mL cada uno
18074050 Adaptador de tubo de salida, 15 mL cada uno
17464973 Adaptador de tubo de salida, 50 mL cada uno
31722901 Lleno Decon Kit NADCC 1 set
31759049 Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31941693 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PL00365
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El clasificador de células Bigfoot tiene una multitud de accesorios de clasificación de células para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
El Invitrogen El clasificador de células espectrales Bigfoot proporciona potencia, rendimiento y flexibilidad para ayudar a acelerar descubrimientos de vanguardia. Diseñado para optimizar el flujo de trabajo de clasificación de células y mejorar la experiencia del usuario, el clasificador Bigfoot tiene una multitud de avances de clasificación de células, accesorios y capacidades únicas para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer las demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
The Bigfoot Spectral Cell Sorter offers a full line of accessory products for continuous expansion of the instrument, including interchangeable nozzle tips, temperature controlled sample input and sort output adapters, and bulk fluid bottles and caps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bigfoot™ Spectral Cell Sorter
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Cantidad Each
Contenido y almacenamiento Room Temperature
Incluye Optical filter retention, labels, storage box, and 3 empty filter holders
Tipo de producto Kit de filtro óptico de cromosomas
Línea de productos Bigfoot
Para uso exclusivo en investigación.