Learn More
Invitrogen™ Bigfoot™ Accesorios para clasificadores de células espectrales
Código de producto. 31759049 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Adaptador de chip, 10X
Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL
Adaptador de tubo de salida, 15 mL
Adaptador de tubo de salida, 5 mL
Adaptador de tubo de salida, 50 mL
Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D
Filtro de paso de banda, 525/35
Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm
Lleno Decon Kit NADCC
Punta de boquilla, 100 μm
Punta de boquilla, 70 μm
Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave
Tapón limpiador esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
31759049 Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D cada uno
18094110 Tapón limpiador esterilizable en autoclave cada uno
18014110 Tapón de descontaminación esterilizable en autoclave cada uno
17932051 Filtro esterilizable en autoclave, 0,05 μm cada uno
18895490 Filtro de paso de banda, 525/35 -
18054110 Adaptador de chip, 10X cada uno
17414963 Punta de boquilla, 70 μm cada uno
17424963 Punta de boquilla, 100 μm cada uno
18064050 Adaptador de tubo de salida, 1,5 mL cada uno
18074110 Adaptador de tubo de salida, 5 mL cada uno
18074050 Adaptador de tubo de salida, 15 mL cada uno
17464973 Adaptador de tubo de salida, 50 mL cada uno
31722901 Lleno Decon Kit NADCC 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 31759049 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PL00417
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El clasificador de células Bigfoot tiene una multitud de accesorios de clasificación de células para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
El Invitrogen El clasificador de células espectrales Bigfoot proporciona potencia, rendimiento y flexibilidad para ayudar a acelerar descubrimientos de vanguardia. Diseñado para optimizar el flujo de trabajo de clasificación de células y mejorar la experiencia del usuario, el clasificador Bigfoot tiene una multitud de avances de clasificación de células, accesorios y capacidades únicas para permitir las clasificaciones multiparamétricas más complejas y satisfacer las demandas de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones.
El clasificador de células espectrales Bigfoot ofrece una línea completa de productos accesorios para la expansión continua del instrumento, incluidas puntas de boquilla intercambiables, adaptadores de entrada y salida de clasificación de muestras con control de temperatura y botellas y tapas de fluidos a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Bigfoot™ Clasificador de células espectrales
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Dispositivo de sujeción de casetes Allergenco-D
Para uso exclusivo en investigación.