Learn More
MP Biomedicals™ Adaptador BIGFLEX™ 8 x 50 ml
Código de producto. 15601864 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
FastPrep-96™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15601864 FastPrep-96™ cada uno
1 options
Código de producto. 15601864 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116010550_CLEAN
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adaptador a gran escala para FastPrep-96™ que admite ocho tubos de matriz de lisis de 50 ml
  • Adecuado para aislamiento de ADN y ARN, aislamiento enzimático y producción de proteínas, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador BIGFLEX 8 x 50 ml
Para utilizar con (equipo) FastPrep-96™