Learn More
Applied Biosystems™ 3730/3730xl DNA Analyzer Sequencing Standards, BigDye™ Terminator v3.1
Código de producto. 15819786 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15819786 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 15819786 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4336943
 Artículo restringido
En stock
Includes
El kit contiene 4 tubos de la secuencia estándar hsp69 que se utiliza para calibraciones espectrales e instrumentos
Este material se utiliza con los analizadores de ADN 3730 y 3730xl .
Este kit contiene cuatro tubos de 69 secuencias estándar de hsp utilizados para calibraciones instrumentales y espectrales.
Información de órdenes
Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Este kit contiene 4 tubos de 69 secuencias estándar de hsp utilizados para calibraciones instrumentales y espectrales. Este material se utiliza con los analizadores de ADN 3730 y 3730xl . Almacenar el kit de -15 a -25 °C.
Formato Tubo
Para utilizar con (equipo) Analizador de ADN 3730xl, analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación
Línea de productos BigDye Terminador, BigDye
Tipo de producto Patrones de secuenciación
Cantidad 1 Kit
Condiciones de envío Hielo seco