Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
•Mejore la calidad de sus resultados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación
• Optimizado para longitudes de lectura extensas
• Mejores características de movilidad del colorante
• Lectura de rendimiento mejorada a través de regiones con gran cantidad de GT
• Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
• Mejore la productividad y reduzca los costes
Obtenga alturas de picos más uniformes y una precisión mejorada
Gracias a la química superior del kit BigDye™ Terminator v3.1, se generan datos con alturas de picos uniformes y un equilibrio de la señal optimizado.Esto se traduce en lecturas más largas y de mayor calidad, así como en asignaciones de base más exactas para la detección de heterocigotos y mutaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 10 tubos de 20 ml de mezcla de reacción preparada BigDye™ Terminator v3.1 • 4 tubos de cebador M13 (-21) • 4 tubos de ADN de control pGEM • 1 tubo de 233 ml de tampón de secuenciación 5X (almacenar el producto a 4 °C) Almacenar el kit entre -15 °C y -25 °C, y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación. |
| Formato | Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar |
| Línea de productos | Terminador BigDye |
| Tipo de producto | Tampón de secuenciación |
| Cantidad | 25 000 reacciones |
| Técnica | Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
| Compatibilidad de plantillas | ADN BAC, ADN plasmídico (≤15 Kb), amplíconos de PCR, ADN monocatenario |