Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Código de producto. 15809796 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 reacciones
1000 reacciones
24 reacciones
25 000 reacciones
5000 reacciones
Tamaño de la unidad:
24 reacciones
25000 reacciones
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15809796 1000 reacciones cada uno
15899786 24 reacciones 24 reacciones
16375292 24 reacciones 24 reacciones
15781836 100 reacciones cada uno
15847581 5000 reacciones cada uno
17152979 25 000 reacciones 25000 reacciones
15819796 25 000 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15809796 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4337456
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit de secuenciación por ciclos BigDye™ Terminator v3.1, una química sólida y altamente flexible
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
  • Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
  • Optimized for long read lengths
  • Better dye mobility characteristics
  • Improved performance reading through GT-rich regions
  • Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
  • Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 10 tubos de mezcla de reacción preparada BigDye Terminator™ v3.1
• Cebador M13 (-21)
• Plantilla de control de ADN bicatenario pGEM™-3Zf(+)
• 1 tubo de 12 ml de tampón de secuenciación 5X (se puede almacenar a 4 °C)
Almacenar el kit entre - 15 °C y - 25 °C y evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Formato Placa de 96 o 384 pocillos, tiras de 12 pocillos, tiras de 8 pocillos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500
Para utilizar con (aplicación) Ideal para secuenciación de novo, resecuenciación y acabado con moldes de productos de PCR, plásmidos, fásmidos y BAC
Línea de productos Terminador BigDye
Tipo de producto Tampón de secuenciación
Cantidad 1000 reacciones
Técnica Secuenciación por terminador de colorante fluorescente
Compatibilidad de plantillas ADN BAC, ADN lambda, ADN genómico (bacteriano), productos amplificados por circuito rodante, fásmidos, amplicones de PCR (50:50 heterocigotos), ADN plasmídico (≤15 Kb), ADN monocatenario