Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v3.1
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
The BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit's robust, highly flexible chemistry is ideal for de novo sequencing, resequencing, and finishing with PCR product, plasmid, fosmid, and BAC templates.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Optimized for long read lengths
- Better dye mobility characteristics
- Improved performance reading through GT-rich regions
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
Get more uniform peak heights and improved accuracy
With BigDye™ Terminator v3.1 kit superior chemistry, you generate data with uniform peak heights and optimized signal balance. This results in longer, higher-quality reads and more accurate base assignments for heterozygote and mutation detection.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 × 800μl, tubo de mezcla de reacción BigDye™ Terminator v3.1 Ready • 1 tubo de primero M13 (-21) • 1 tubo de ADN control pGEM • 2 × 1 ml, tubos de 5X tampón de secuenciación Almacenar kit entre -15 °C a -25 °C. El tampón de secuenciación BigDye™ puede almacenarse a 4 °C. |
| Formato | placa de 96 pocillos, placas de 384 pocillos, Tiras de 12 pocillos |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Línea de productos | Terminador BigDye |
| Tipo de producto | Tampón de secuenciación |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Técnica | Fluorescent Dye Terminator Sequencing |
| Compatibilidad de plantillas | ADN BAC, ADN lambda, ADN genómico (bacteriano), ADN monocatenario, productos amplificados por circuito rodante, fásmidos, amplicones de PCR (50:50 heterocigotos), ADN plasmídico (≤15 Kb), amplicones de PCR |