Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de secuenciación BigDye™ Terminator v1.1 & v3.1 5X
Código de producto. 15791816 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
28 mL
233 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
233 ml
28 ml
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15791816 28 mL cada uno
15768289 1 mL cada uno
15929182 1 mL 1 ml
15939182 28 mL 28 ml
15879776 233 mL cada uno
16355292 233 mL 233 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15791816 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4336699
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este tampón de secuenciación está optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1 y v3.1.
  • Optimizado para su uso con los kits de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de secuenciación
Concentración 5X
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 °C y 8 °C.
Para utilizar con (equipo) GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3500, analizador de ADN 3730xl , analizador genético 3130xL , analizador genético 3500xL, analizador de ADN 3730
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación estándar
Línea de productos BigDye Terminador, BigDye
Tipo de producto Tampón de secuenciación
Cantidad 28 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formulario Líquido