Learn More
Applied Biosystems™ Kit de secuenciación de ciclos BigDye™ Terminator v1.1
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
This BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit is designed for specialty applications that require optimal basecalling adjacent to the primer and for sequencing short PCR product templates with rapid electrophoresis run modules.
- Improve the quality of your results for a wide range of sequencing applications
- Sequence challenging templates and sequences more successfully
- Get longer, higher-quality reads with more uniform peak heights and optimal signal balance
- Enhance your productivity and reduce costs
• Mejore la calidad de sus resultados para una amplia gama de aplicaciones de secuenciación
• Realice una secuenciación de secuencias y plantillas complejas con más éxito
• Obtenga lecturas más largas y de mayor calidad con alturas de picos más uniformes y un equilibrio de señal óptimo
• Mejora la productividad y reduce costes
Aborde secuencias difíciles
Con el kit de secuenciación de ciclos BigDye Terminator v1.1 obtendrá una química sólida y altamente flexible para una amplia gama de aplicaciones, incluidas la secuenciación de novo y la resecuenciación.
Obtenga alturas de picos más uniformes y una precisión mejorada
Gracias a la química superior del kit BigDye Terminator v1.1, se generan datos con alturas de picos uniformes y un equilibrio de la señal optimizado, lo que se traduce en lecturas más largas y de mayor calidad. También puede obtener asignaciones de base más precisas para la detección de heterocigotos y mutaciones.
Integración fácil en el flujo de trabajo
La química del kit BigDye® Terminator v.1.1 no requiere software nuevo ni recalibración de instrumentos. Puede integrar fácilmente el kit en su flujo de trabajo con cambios mínimos en sus protocolos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tubo de 800 μl de mezcla de reacción lista BigDye™ Terminator v1.1, 1 tubo de cebador M13 (-21), 1 tubo de ADN de control de pGEM, 1 tubo de tampón de secuenciación 5X. Almacenar el kit entre -15 °C y -25 °C. El tampón de secuenciación BigDye se puede almacenar a 4 °C. |
| Formato | Kit, 8-well Strip, 96- or 384-well Plate |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310, analizador genético 3130xl, analizador de ADN 3730xl, GeneAmp 9700, termociclador Veriti, analizador genético 3130, analizador de ADN 3730, analizador genético 3500xL, analizador genético 3500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación estándar |
| Línea de productos | Terminador BigDye |
| Tipo de producto | Tampón de secuenciación |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Técnica | Secuenciación por terminador de colorante fluorescente |
| Compatibilidad de plantillas | ADN BAC, ADN plasmídico (≤15 Kb), amplíconos de PCR, ADN monocatenario |