Learn More
Applied Biosystems™ Matrix Standards Kit, BigDye™ Terminator v1.1, for 31xx/3500/SeqStudio™/SeqStudio™ Flex
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
This kit contains two tubes of standard used to generate a spectrum required when analyzing BigDye Terminator v1.1 labeled DNA fragments on the 31xx, 3500, SeqStudio, and SeqStudio Flex series genetic analyzers. Each tube contains a blend of four different colors of fluorescent dye-labeled DNA fragments suspended in 1X TE buffer.
Información de órdenes
1 Kit
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No la congele. |
| Formato | Kit |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético de la serie 31xx, analizador genético SeqStudio™, analizadores genéticos de la serie 3500, analizadores genéticos de la serie SeqStudio Flex |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | ROX, TAMRA™, rodamina 110, rodamina 6G |
| Línea de productos | BigDye Terminador, BigDye |
| Tipo de producto | Patrón de matriz |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |