Learn More
MP Biomedicals™ Tubo de matriz de lisis BigClean™ con 50 bolas de acero inoxidable
Tienda MP Biomedicals ProductosDescripción
- Entre las aplicaciones especiales se incluye la extracción de ARN de muestras difíciles en las que la lisis solo por impacto es preferible con una mínima cantidad de cizallamiento mecánico
- Cada tubo de 50 ml resistente a los impactos contiene cincuenta (50) tubos de 1/4 in (6,3 mm, 0,25 cal.) bolas de molienda de acero inoxidable
Certifications
Sin ADNasa ni ARNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Tejido animal, Bacterias (Gram +/-), Hueso, Deposiciones, Muestras fijas, Alimentos, Hongos, Corazón, Pulmonar, Plantas, Raíces, Semillas, Músculo esquelético, Lodo, Suelo, Esporas, Aguas residuales, Levadura |
| Para utilizar con (equipo) | Adaptador: BigPrep (2 x 50 ml); CoolBigPrep (2 x 50 ml); BigFlex (8 x 50 ml); ConeFlex Legacy (permite todos los adaptadores FP24 en FP96); instrumento: FastPrep-24; FastPrep-96 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos |
| Matriz | Acero inoxidable |
| Tipo de producto | Lab Essentials |
| Cantidad | 10 × 50 ml |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.