Descripción
- Pantalla digital de velocidad, LED
- Motor controlado electrónicamente para obtener más capacidad.
- Intervalo de velocidades más alto de 0 a 2.500 rpm
- Cantidad máxima de agitación de 1,5 l.
- Extraordinaria resistencia química gracias a la parte superior de vidrio y a la parte inferior sintética de TPC-ET.
- Materiales reciclables
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 0 a 2500 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Vidrio |
| Tensión | 100/240 V |
| Vataje | 4W |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Área de la superficie de la placa superior (métrico) | 115 x 115 mm |
| Anchura (métrico) | 185 mm |
| Amperaje | 300 mA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Mostrar más |