Learn More
Dostmann Electronic™ Termohigrómetro de dígitos grandes con alarma
Código de producto. 10105272
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -40 °C a +70 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
10105272 De -40 °C a +70 °C cada uno
1 options
Código de producto. 10105272 Proveedor Dostmann Electronic™ N.º de proveedor 50000100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termohigrómetro gigante con alarma
• Doble visualización de la temperatura/humedad
• Cálculo del punto de rocío y la temperatura del bulbo húmedo
• Alarmas sonora/luminosa para los 4parámetros
• Visualización simultánea de la temperatura y de la humedadmm
• Lectura ° C o ° F, cifra alturamm
• Función míni/máxi para los 2 parámetros
• Alarma sonora y visual alta y baja
• Calcula el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo
• Equipado con un ojete de fijación mural y de una muleta abatible
• Termohigrómetro gigante con alarma
Especificaciones
Intervalo de humedad 0 a 99%
Resolución 0.001
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Tipos de alarma Audible/Luz
Tensión 1.5 V