Learn More
Traceable™ Cronómetro de dígitos grandes con calibración
Código de producto. 13276920 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
24 h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de tiempo Tamaño de la unidad
13276920 24 h cada uno
1 options
Código de producto. 13276920 Proveedor Traceable™ N.º de proveedor 9446028
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los dígitos jumbo y la alta precisión del cronómetro de dígitos grandes Traceable con calibración lo convierten en el cronómetro perfecto para el laboratorio o el campo.Muestra la hora del día, la fecha y el día de la semana.La caja de plástico ABS es resistente al agua, al polvo y a los impactos, junto con una práctica pinza y cierres de aro y bucle, le permiten montar el cronómetro en varias superficies.
  • Trazable según el NIST
  • Dígitos jumbo de fácil lectura
  • Alta precisión
  • Incluye alarma de hora del día
  • Resistente al agua, al polvo y a los impactos
  • Se monta en varias superficies debido a su útil pinza y a su cierre de aro y bucle
  • Funciones de acción única, tiempo límite, temporización continua y dividida acumulativa
  • Cordón
Especificaciones
Intervalo de tiempo 24 h
Alarms Sonoro
Exactitud ±0,001%
Resolución 0,01 s, 1 s
Descripción Cronómetro de dígitos grandes
Material Plástico ABS
Batería, tipo Celda de botón de 1,5 V
Visualizar cotas 1,9 cm (5 x 8 pulg)
Incluye Cordón
Certificaciones/conformidad Certificado trazable NIST suministrado, laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2017(1750,01) acreditado por A2LA