Learn More
(±)-bifonazol, TRC
Código de producto. 30343745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343745 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3834001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifonazole
CAS 60628-96-8
Fórmula molecular C22 H18 N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, (±)-Bifonazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-[fenil-(4-fenilfenil)metil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 310.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.147