Learn More
Bifonazol, LoGiCal
Código de producto. 30459871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459871 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459871 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0318.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifonazole
CAS 60628-96-8
Nombres de analitos o componentes Bifonazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H18 N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-([1,1'-Biphenyl]-4-ylphenylmethyl)-1H-imidazole, A-One-L, Amycor, Azolmen, BAY-h 4502, Bedriol, Bicutrin, Bifazol, Bifonazole, Mycospor, Mycosporan, Trifonazole, bifosin, (+/-)-Bifonazole
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)n4ccnc4
Nombre IUPAC 1-[fenil-(4-fenilfenil)metil]imidazol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 310.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310,147 g/mol