Learn More
Bifonazol EP Impureza D (como cloruro), Mikromol™
Código de producto. 30463152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30463152 4 x 25 mg -
30052716 25 mg 25 miligramos
30050999 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463152 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0318.0300254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bifonazol EP Impureza D (como cloruro), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride
CAS 66600-13-3
Nombres de analitos o componentes 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C41 H33 N2 . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Bifonazole Imp. D (EP), 1,3-Bis[(biphenyl-4-yl)phenylmethyl]-1H-imidazolium Chloride, Bifonazole Imp. D (EP) as Chloride, Bifonazole Impurity D as Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C41H33N2.ClH/c1-5-13-32(14-6-1)34-21-25-38(26-22-34)40(36-17-9-3-10-18-36)42-29-30-43(31-42)41(37-19-11-4-12-20-37)39-27-23-35(24-28-39)33-15-7-2-8-16-33;/h1-31,40-41H;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)c3ccccc3)[n+]4ccn(c4)C(c5ccccc5)c6ccc(cc6)c7ccccc7
Nombre IUPAC Cloruro de 1,3-bis[fenil-(4-fenilfenil)metil]imidazol-1-io
Peso molecular (g/mol) 589.17
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.2332 g/mol