Learn More
Bifonazol EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30457872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457872 4 x 25 mg -
30051567 100 mg 100 miligramos
30052103 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457872 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0318.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Bifonazol EP Impureza A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol
CAS 7598-80-3
Nombres de analitos o componentes (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Bifonazole Imp. A (EP), (RS)-(Biphenyl-4-yl)phenylmethanol, Bifonazole Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19-20H
Tipo de solución Neat
SMILES OC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC fenil-(4-fenilfenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 260.33
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1201 g/mol