Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bifenox
Código de producto. 16594424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16594424 250 mg 250 miligramos
16584424 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16594424 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464602500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42576-02-3
Fórmula molecular C14H9Cl2NO5
Peso molecular (g/mol) 342.13
Número MDL MFCD00055314
Clave InChI SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-(2,4-diclorofenoxi)-2-nitrobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenox
Punto de fusión 84.0°C to 89.0°C
Solubilidad Insoluble in water
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.13