Learn More
Bifenox, TRC
Código de producto. 30345605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345605 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30345605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38290050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenox
CAS 42576-02-3
Fórmula molecular C14 H9 Cl2 N O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2,4-Dichlorophenyl 3-(methoxycarbonyl)-4-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl 3'-carbomethoxy-4'-nitrophenyl ether, 2,4-Dichlorophenyl-3'-methoxycarbonyl-4'-nitrophenyl ether, 3-Carbomethoxy-2',4'-dichloro-4-nitrodiphenyl ether, Bifenox, Biphenox, Fox, Jiazhichucaomi, MC 4379, MC 79, Methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate, Modown, Modown 4F, Weeral
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9Cl2NO5/c1-21-14(18)10-7-9(3-4-12(10)17(19)20)22-13-5-2-8(15)6-11(13)16/h2-7H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(Oc2ccc(Cl)cc2Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 5-(2,4-diclorofenoxi)-2-nitrobenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 342.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.9858